Få mere at vide
4-nitrophenyl-alfa-D-glucopyranosid, 98+%
Artikelnummer. 10763344 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10763344 25 g Glasflaske 25g
10726443 1 g Glasflaske 1g
10574531 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10763344 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337150250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3767-28-0 | C12H15NR.8 | 301,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3767-28-0
Molekylær formel C12H15NO8
Molekylvægt (g/mol) 301.25
MDL nummer MFCD00064088
InChI nøgle IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-glucoside, pnpalphaglu, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, p-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, png, p-nitrophenyl, a-d-glucopyranoside
PubChem CID 92969
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 204,0 °C til 218,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Specifik rotationstilstand +218,00 (20,00 °C c=0,5,vand)
Specifik rotation +218.00
Opløselighedsinformation Farveløs til grøn-gul opløsning
Formel vægt 301.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver