Få mere at vide
4-nitrophenyl-beta-D-glucopyranosid, 99%
Artikelnummer. 10494365 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10494365 5 g Glasflaske 5g
10368970 1 g Glasflaske 1g
10404375 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10494365 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303110050
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2492-87-7
Molekylær formel C12H15NO8
Molekylvægt (g/mol) 301.25
MDL nummer MFCD00006593
InChI nøgle IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
PubChem CID 92930
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 165,0 °C til 168,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand −107,50 (20,00 °C c=1,H2O)
Specifik rotation −107.50
Formel vægt 301.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver