missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melford 4-nitrophenyl-β -D-glucopyranosid

Artikelnummer. p-200087160
1 g
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 30018622

Brand: Melford N810901.0

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Spektrofotometrisk substrat til påvisning afβ -D-Glucosidase.

Spektrofotometrisk substrat til påvisning afβ -D-Glucosidase.

Gratis PNP:< 200 ppm

Tekniske data

Mængde 1 g
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Melford 4-nitrophenyl-β -D-glucopyranosid >

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.