Få mere at vide
Melford 4-nitrophenyl-β -D-Galactopyranosid
Artikelnummer. 30018616
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018616 5 g
30018615 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018616 Leverandør Melford Leverandørnr. N810105.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Kolorimetrisk og spektrofotoametrisk substrat til påvisning af BD Galactosidase.
Kolorimetrisk og spektrofotoametrisk substrat til påvisning af BD Galactosidase.
Tekniske data
Mængde 5 g