Få mere at vide
4-nitrophenylchloroformat >90%, TRC
Artikelnummer. 18063410
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18063410 100 g
18081110 25 g
17909629 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18063410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN503310100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7693-46-1
Molekylær formel C7 H4 Cl N O4
Molekylvægt (g/mol) 201.564
Synonym Carbonochloridic Acid 4-Nitrophenyl Ester, (4-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, (p-Nitrophenoxy)carbonyl Chloride, 4-Nitrophenyl Carbonochloridate, 4-Nitrophenyl Chlorocarbonate, Chloroformic Acid 4-nitrophenyl Ester, Chloroformic Acid p-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenol Chloroformate, p-Nitrophenyl Chlorocarbonate, p-Nitrophenyl Chloroformate
IUPAC navn (4-nitrophenyl) carbonochloridat
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)Cl)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl Chloroformate
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
Formel vægt 200.9829