Få mere at vide
4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronid, 99+%
Artikelnummer. 10623352 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10623352 50 mg Glasflaske 50mg
10168093 250 mg Glasflaske 250mg
10086393 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10623352 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 336790500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10344-94-2 | C12H12NO9 | 314,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10344-94-2
Molekylær formel C12H12NO9
Molekylvægt (g/mol) 314.23
MDL nummer MFCD00036210
InChI nøgle QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid
PubChem CID 82565
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-nitrophenoxy)oxan-2-carboxylat
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.05% max. (p-Nitrophenol) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Specifik rotation −107° to −113° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Opløselighedsinformation (1% in water) Clear colorless to light yellow
Formel vægt 315.24
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske