Få mere at vide
4-Nitrophenyl-beta-D-Glucopyranoside
Artikelnummer. 15855178 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15855178 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15855178 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J19594.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 2492-87-7
Smeltepunkt 166°C to 167°C
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C12H15NO8
MDL nummer MFCD00006593
Mængde 5 g
Beilstein 92211
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
InChI nøgle IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
IUPAC navn (2 R,3 S,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 301.251
PubChem CID 92930
Formel vægt 301.25
Fysisk form Krystallinsk pulver