Få mere at vide
4-nitrophenyl-beta-D-glucopyranosid, 98+%
Beskrivelse
4-nitrophenyl-β -D-glucopyranosid fungerer som et kromogent beta-D-glucosidase-substrat, der anvendes til måling af beta-glucosidase-aktivitet. Yderligere bruges det i forskning, biokemiske enzymassays og in vitro diagnostisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
β -D-glucopyranosid fungerer som et kromogent beta-D-glucosidase-substrat, der anvendes til måling af beta-glucosidase-aktivitet. Yderligere bruges det i forskning, biokemiske enzymassays og in vitro diagnostisk analyse.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, varm ethanol, dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Ukompatibel med stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside |
| Smeltepunkt | 166 °C til 167 °C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 92211 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, methanol, varm ethanol, dimethylsulfoxid og dimethylformamid. Uopløselig i æteren. |
| Optisk rotation | −103° (c=1 i vand) |
| Formel vægt | 301.25 |
| Procent renhed | ≥98% |