Få mere at vide
4-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside hydrate, 98+%
Artikelnummer. 11313436
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313436 1 g 1g
11323436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12911.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 200422-18-0 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 200422-18-0
Molekylær formel C12H15NO8
Molekylvægt (g/mol) 301.25
MDL nummer MFCD00063256
InChI nøgle IFBHRQDFSNCLOZ-MFZRPPIDNA-N
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside hydrate, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol hydrate, p-nitrophenyl-?-d-galactoside hydrate, 4-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside hydrate
PubChem CID 16218614
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol;hydrat
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside hydrate
Smeltepunkt 180°C to 184°C
Mængde 1 g
Beilstein 92213
Optisk rotation −84° (c=0.3 in Water)
Formel vægt 319.27 (301.25 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%