Få mere at vide
4-Nitrophenyl beta-D-galactopyranoside, 98+%
Artikelnummer. 15473458
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15473458 5 g 5g
15483458 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56905.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3150-24-1 | C12H15NO8 | 301.25 g/mol
Det er nyttigt til påvisning af det glycosylerede enzym.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er nyttigt til at detektere det glycosylerede enzym.
Opløselighed Opløseligt i DMSO, methanol, vand
.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3150-24-1
Molekylær formel C12H15NO8
Molekylvægt (g/mol) 301.25
MDL nummer MFCD00063256
InChI nøgle IFBHRQDFSNCLOZ-YBXAARCKSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-beta-d-galactopyranoside, 4-nitrophenylgalactoside, p-nitrophenyl-beta-d-galactoside, p-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, 4-nitrophenyl beta-d-galactopyranoside, p-nitrophenol galactoside, 4-nitrophenyl-beta-d-galactoside, 4-nitrophenyl galactoside, 1-o-p-nitrophenyl-beta-d-galactopyranose, 4-nitrophenylbeta-d-galactopyranoside
PubChem CID 65115
ChEBI CHEBI:355715
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl beta-D-galactopyranoside
Mængde 5 g
Beilstein 92213
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,Methanol,Water.
Formel vægt 301.25
Procent renhed ≥98%