Få mere at vide
4-Nitrophenyl b-D-Galactofuranosid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl beta-D-Galactofuranoside |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8(15)11-9(16)10(17)12(21-11)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 301.0798 |