Få mere at vide
4-Nitrophenyl-alpha-L-Fucopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl-alpha-L-Fucopyranosid |
| CAS | 10231-84-2 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Emballage | Plastikflaske |
| Synonym | 4-nitrophenyl al-fucopyranosid |
| Molekylvægt (g/mol) | 285.252 |