Få mere at vide
4-nitrophenyl alfa-D-mannopyranosid, 98%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl alpha-D-mannopyranoside |
| Smeltepunkt | 178 °C til 183 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 mg |
| Beilstein | 92210 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 10 mg/ml |
| Formel vægt | 301.25 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |