Få mere at vide
4-Nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside, 98+%
Artikelnummer. 11312427
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312427 5 g 5g
11302427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312427 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10070.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3767-28-0 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
4-nitrophenyl-α -D-glucopyranosid fungerer som et kromogent substrat for alfa-D-glucosidasehæmmer. Det bruges også til påvisning af glucansucraser og til gær alfa-D-glucosidase. Yderligere er det et substrat for lysosomal alfa-glucosidase og maltase-glucoamylase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrophenyl-α -D-glucopyranosid fungerer som et kromogent substrat for alfa-D-glucosidasehæmmer. Det bruges også til påvisning af glucansucraser og til gær alfa-D-glucosidase. Yderligere er det et substrat for lysosomal alfa-glucosidase og maltase-glucoamylase.
Opløselighed Opløseligt i vand, varm ethanol og
methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3767-28-0
Molekylær formel C12H15NO8
Molekylvægt (g/mol) 301.251
MDL nummer MFCD00064088
InChI nøgle IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
Synonym 4-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl alpha-glucoside, pnpalphaglu, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-4-nitrophenoxy oxane-3,4,5-triol, p-nitrophenyl alpha-d-glucopyranoside, 4'-nitrophenyl-alpha-d-glucopyranoside, png, p-nitrophenyl, a-d-glucopyranoside
PubChem CID 92969
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl-alpha-D-glucopyranoside
Smeltepunkt 206°C to 207°C
Mængde 5 g
Beilstein 92212
Opløselighedsinformation Soluble in water,warm ethanol and methanol.
Optisk rotation +218° (c=0.5 in Water)
Formel vægt 301.25
Procent renhed ≥98%