Få mere at vide
(4-nitrophenyl)eddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-Nitrophenyl)acetic Acid |
| CAS | 104-03-0 |
| Molekylær formel | C8H7NO4 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzeneacetic acid, (p-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(4-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(p-Nitrophenyl)acetic acid, NSC 5398, p-Nitro-α-toluic acid |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(4-nitrophenyl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 181.0375 |