Få mere at vide
(4-nitrophenyl)eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30483094
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30483094 50 g
1 options
Artikelnummer. 30483094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN49702550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Nitrophenyl)acetic Acid
CAS 104-03-0
Molekylær formel C8H7NO4
Mængde 50 g
Synonym 4-Nitrobenzeneacetic acid, (p-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(4-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(p-Nitrophenyl)acetic acid, NSC 5398, p-Nitro-α-toluic acid
SMIL OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-(4-nitrophenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 181.15
Formel vægt 181.0375