Få mere at vide
4-Nitrophenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30472843
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30472843 5 g
1 options
Artikelnummer. 30472843 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4969855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-03-5
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
Synonym NSC 2633, p-Acetoxynitrobenzene, p-Nitrobenzene Acetate, p-Nitrophenol Acetate, p-Nitrophenyl Acetate, p-Nitrophenyl Ester Acetic Acid, p-Nitrophenol Acetate
IUPAC navn (4-nitrophenyl) acetat
SMIL CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl Acetate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
Formel vægt 181.0375