Få mere at vide
4-Nitrophenylacetat, 97%
Artikelnummer. 11349993
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349993 50 g 50g
11339993 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00314.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181,15 g/mol
4-Nitrophenylacetat bruges sammen med iodeddikesyre til reduktiv spaltning af methioninholdige peptider. Det bruges også som et substrat, der er blevet brugt i assays for esterase- og lipaseaktivitet. Uorganiske komplekser er blevet evalueret for deres metanolyse- eller hydrolyseaktivitet ved anvendelse af p-nitrophenylacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrophenylacetat anvendes sammen med iodeddikesyre til reduktiv spaltning af methioninholdige peptider. Det bruges også som et substrat, der er blevet brugt i assays for esterase- og lipaseaktivitet. Uorganiske komplekser er blevet evalueret for deres metanolyse- eller hydrolyseaktivitet ved anvendelse af p-nitrophenylacetat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-03-5
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00007326
InChI nøgle QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
IUPAC navn (4-nitrophenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl acetate
Smeltepunkt 77 °C til 79 °C
Mængde 50 g
Beilstein 515874
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 181.15
Procent renhed ≥98%