Få mere at vide
4-Nitrophenylacetat, 97%
Artikelnummer. 11339993
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339993 10 g 10g
11349993 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00314.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181,15 g/mol
4-Nitrophenylacetat bruges sammen med iodeddikesyre til reduktiv spaltning af methioninholdige peptider. Det bruges også som et substrat, der er blevet brugt i assays for esterase- og lipaseaktivitet. Uorganiske komplekser er blevet evalueret for deres metanolyse- eller hydrolyseaktivitet ved anvendelse af p-nitrophenylacetat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrophenylacetat anvendes sammen med iodeddikesyre til reduktiv spaltning af methioninholdige peptider. Det bruges også som et substrat, der er blevet brugt i assays for esterase- og lipaseaktivitet. Uorganiske komplekser er blevet evalueret for deres metanolyse- eller hydrolyseaktivitet ved anvendelse af p-nitrophenylacetat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 830-03-5
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00007326
InChI nøgle QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
IUPAC navn (4-nitrophenyl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl acetate
Smeltepunkt 77 °C til 79 °C
Mængde 10 g
Beilstein 515874
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 181.15
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenyl acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403-Opbevares på et godt ventileret sted.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrophenyl acetate