Få mere at vide
4-nitrophenylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl acetate |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 76.0°C to 79.0°C |
| Farve | Grøn |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | CH3CO2C6H4NO2 |
| Vis mere |