Få mere at vide
Melford 4-Nitrophenyl-aL-arabinofuranosid
Artikelnummer. 30018603
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018603 25 mg
30018605 500 mg
30018604 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018603 Leverandør Melford Leverandørnr. N660600.025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 6892-58-6
  • Molekylformel:C11H13NO7
  • Molekylvægt: 271,22