Få mere at vide
Melford 4-Nitrophenyl-aD-mannopyranosid
Artikelnummer. 30018621
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018621 1 g
30018620 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018621 Leverandør Melford Leverandørnr. N810601.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Spektrofotometrisk substrat til påvisning afα - Mannosidase.
Spektrofotometrisk substrat til påvisning afα - Mannosidase.
Gratis PNP:< 200 ppm
Tekniske data
Mængde 1 g