Få mere at vide
4-Nitrophenyl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30960151
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30960151 100 mg 100mg
30958362 250 mg 250mg
30950612 1 g 1g
30955152 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30960151 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD123518100mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl 5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoate
CAS 33755-53-2
Molekylær formel C16H19N3O5S
MDL nummer MFCD15141972
Mængde 100 mg
SMIL O=C(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)CCCC[C@@H]2SC[C@]([C@]2([H])N3)([H])NC3=O
Molekylvægt (g/mol) 365.40
Procent renhed 98%