missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitrophenyl 4,6-O-Benzylidene-Alpha-D-mannopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl 4,6-O-Benzylidene-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 58056-41-0 |
| Molekylær formel | C19 H19 N O8 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO8/c21-15-16(22)19(26-13-8-6-12(7-9-13)20(23)24)27-14-10-25-18(28-17(14)15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14-19,21-22H,10H2/t14-,15-,16+,17-,18?,19+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])O[C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]1O)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | (4aR,6R,7S,8R,8aS)-6-(4-nitrophenoxy)-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.36 |
| Formel vægt | 389.1111 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?