Få mere at vide
4-Nitrophenyl 3-O-(Alpha-D-Mannopyranosyl)-Alpha-D-mannopyranoside, TRC
Artikelnummer. 30464901
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30464901 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30464901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5039251MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl 3-O-(a-D-Mannopyranosyl)-a-D-mannopyranoside
CAS 93979-06-7
Molekylær formel C18 H25 N O13
Mængde 1 mg
Synonym α-D-Mannopyranoside','4-nitrophenyl 3-O-α-D-mannopyranosyl-, 4-Nitrophenyl 3-O-α-D-mannopyranosyl-α-D-mannopyranoside, 4-Nitrophenyl 3-O-(α-D-mannopyranosyl)-α-D-mannopyranoside
InChI formel InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)13(24)14(25)17(30-9)32-16-12(23)10(6-21)31-18(15(16)26)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16+,17-,18+/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-4-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 463.39
Formel vægt 463.1326