missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitrophenyl 3-O-(a-D-Mannopyranosyl)-a-D-mannopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl 3-O-(a-D-Mannopyranosyl)-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 93979-06-7 |
| Molekylær formel | C18 H25 N O13 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | α-D-Mannopyranoside','4-nitrophenyl 3-O-α-D-mannopyranosyl-, 4-Nitrophenyl 3-O-α-D-mannopyranosyl-α-D-mannopyranoside, 4-Nitrophenyl 3-O-(α-D-mannopyranosyl)-α-D-mannopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)13(24)14(25)17(30-9)32-16-12(23)10(6-21)31-18(15(16)26)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16+,17-,18+/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxan-4-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.39 |
| Formel vægt | 463.1326 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?