Få mere at vide
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936011 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11936011 5 g Glass bottle 5g
11946011 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936011 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440070050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80149-80-0
Molekylær formel C12H17NO5Si
Molekylvægt (g/mol) 283.36
MDL nummer MFCD00042930
InChI nøgle ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl carbonate, teoc-onp, 2-trimethylsilyl ethyl p-nitrophenyl carbonate, teoc-onp;4-nitrophenyl-2-trimethylsilyl ethyl carbonate, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilylethyl carbonate, 2-trimethylsilyl ethyl 4-nitrophenyl carbonate, 4-2-trimethylsilyl ethoxycarbonyloxy nitrobenzene, carbonic acid, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl ester, ambotzrl-8204
PubChem CID 3086116
IUPAC navn (4-nitrophenyl) 2-trimethylsilylethyl carbonate
SMIL C[Si](C)(C)CCOC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38°C to 39°C
Farve Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 283.36
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.