missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nitrophenyl 2-O-Beta-D-Glucopyranosyl-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl 2-O-beta-D-Glucopyranosyl-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 16790-33-3 |
| Molekylær formel | C18H25NO13 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4-Nitrophenyl beta-Sophoroside |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)13(24)15(26)17(30-9)32-16-14(25)12(23)10(6-21)31-18(16)29-8-3-1-7(2-4-8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2/t9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 463.39 |
| Formel vægt | 463.1326 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?