Få mere at vide
4-Nitrophenyl 2-O-(Alpha-L-Fucopyranosyl)-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl 2-O-(a-L-Fucopyranosyl)-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 383417-46-7 |
| Molekylær formel | C18 H25 N O12 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25NO12/c1-7-11(21)13(23)15(25)17(28-7)31-16-14(24)12(22)10(6-20)30-18(16)29-9-4-2-8(3-5-9)19(26)27/h2-5,7,10-18,20-25H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4R,5S,6S)-2-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.39 |
| Formel vægt | 447.1377 |