Få mere at vide
4-nitrophenyl 2-acetamido-4,6-O-methoxybenzylidene-2-deoxy-Alpha-D-galactopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30468210
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30468210 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30468210 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5021905MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl 2-Acetamido-4,6-O-methoxybenzylidene-2-deoxy-a
CAS 59868-86-9
Molekylær formel C22 H24 N2 O9
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O9/c1-12(25)23-18-19(26)20-17(11-30-21(33-20)13-3-7-15(29-2)8-4-13)32-22(18)31-16-9-5-14(6-10-16)24(27)28/h3-10,17-22,26H,11H2,1-2H3,(H,23,25)/t17-,18-,19-,20+,21?,22+/m1/s1
SMIL COc1ccc(cc1)C2OC[C@H]3O[C@H](Oc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])[C@H](NC(=O)C)[C@@H](O)[C@H]3O2
IUPAC navn N-[(4aR,6R,7R,8R,8aR)-8-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenoxy)-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 460.43
Formel vægt 460.1482