Få mere at vide
4-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranosid, 99%
Artikelnummer. 10093120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10093120 100 mg Glasflaske 100mg
10299533 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10093120 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 229411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.45 DKK
    324.65 DKK / 100mg
    Spare 35.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3459-18-5 | C14H18N2O8 | 342,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3459-18-5
Molekylær formel C14H18N2O8
Molekylvægt (g/mol) 342.30
MDL nummer MFCD00063696
InChI nøgle OMRLTNCLYHKQCK-JQXIRTQVNA-N
Synonym 4-nitrophenyl-n-acetyl-beta-d-glucosaminide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl-n-acetyl-2-deoxyglucopyranoside, 4'-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-glucopyranoside, p-nitrophenyl n-acetyl-beta-d-glucosaminide, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl acetamide, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-b-d-glucopyranoside, lec, n-2s,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl ethanamide
PubChem CID 102416
IUPAC navn N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenoxy)oxan-3-yl]acetamid
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 210.0°C to 212.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Beilstein 18, V,11, 102
Specifik rotationstilstand −16° (20°C c=0.5,water)
Specifik rotation − 16.00
Opløselighedsinformation (0.5% in water) Clear colorless to light yellow
Formel vægt 342.29
Procent renhed 99%
Fysisk form fint pulver