Få mere at vide
Melford 4-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β -D-glucopyranosid
Artikelnummer. p-200087191
Mængde:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 30018594
Brand: Melford N516001.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kromogent substrat til påvisning af N-acetyl-β -D-glucosaminidase.
Kromogent substrat til påvisning af N-acetyl-β -D-glucosaminidase.
Tekniske data
Mængde 1 g