missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Nitrophenyl 2,4,6-Tri-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl -Beta-D-glucopyranosyl)-b-D-glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30472837
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472837 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472837 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5069251MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenyl 2,4,6-Tri-O-acetyl-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl -beta-D-glucopyranosyl)-b-D-glucopyranoside
CAS 195715-98-1
Molekylær formel C32H39NO20
Mængde 1 mg
Synonym 4-Nitrophenyl 3-O-(2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside 2,4,6-Triacetate
InChI formel InChI=1S/C32H39NO20/c1-14(34)43-12-23-25(45-16(3)36)27(47-18(5)38)29(48-19(6)39)32(52-23)53-28-26(46-17(4)37)24(13-44-15(2)35)51-31(30(28)49-20(7)40)50-22-10-8-21(9-11-22)33(41)42/h8-11,23-32H,12-13H2,1-7H3/t23-,24-,25-,26-,27+,28+,29-,30-,31-,32+/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](OC(=O)C)[C@@H](COC(=O)C)O[C@@H](Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,5-diacetyloxy-6-(4-nitrophenoxy)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 757.65
Formel vægt 757.2065
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.