Learn More
4-Nitrophenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronic Acid, Methyl Ester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-beta-D-glucuronic Acid Methyl Ester |
| CAS | 18472-49-6 |
| Molekylær formel | C19 H21 N O12 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-Nitrophenyl 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronic Acid, Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO12/c1-9(21)28-14-15(29-10(2)22)17(30-11(3)23)19(32-16(14)18(24)27-4)31-13-7-5-12(6-8-13)20(25)26/h5-8,14-17,19H,1-4H3/t14-,15-,16-,17+,19+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (2R,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(4-nitrophenoxy)oxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 455.37 |
| Formel vægt | 455.1064 |