Få mere at vide
4-nitrophenol, TRC
Artikelnummer. 30135387
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135387 100 g
18001920 10 g
18013020 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN496945100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-02-7
Molekylær formel C6 H5 N O3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Synonym 4-Nitrophenol, Paracetamol Imp. F (EP), Phenol, 4-nitro- (9CI, ACI), 4-Nitrophenol (ACI), Phenol, p-nitro- (8CI), 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, 4-Hydroxy-1-nitrobenzene, 4-Hydroxynitrobenzene, Niphen, NSC 1317, p-Hydroxynitrobenzene, p-Nitrophenol
IUPAC navn 4-nitrophenol
SMIL Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Formel vægt 139.0269
Procent renhed >95%