Få mere at vide
4-Nitrophenol, Supelco™
Artikelnummer. 15837530
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15837530 100 g
15827530 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15837530 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1067980100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-02-7
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Kogepunkt 279°C/1013 hPa (Decomposition)
MDL nummer MFCD00007331
Tæthed 1.48 g/cm3 at 20°C
Synonym 4-Nitrophenol, p-Nitrophenol, 1-Hydroxy-4-nitrobenzol, 4-Nitrophenol
Mængde 100 g