Få mere at vide
4-Nitrophenol sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenol sodium salt |
| CAS | 824-78-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Nitrophenol sodium salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H4 N O3 . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,8H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;4-nitrophenolate |
| Vis mere |