Få mere at vide
4-Nitrophenol sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321926
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30321926 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30321926 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15594400AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol sodium salt
CAS 824-78-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitrophenol sodium salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H4 N O3 . Na
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3.Na/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;/h1-4,8H;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn sodium;4-nitrophenolate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 161.09
Mængde 1 ml
Formel vægt 161.0089 g/mol