Få mere at vide
4-nitrophenol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460407
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460407 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460407 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0042.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol
CAS 100-02-7
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitrophenol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H5 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Paracetamol Imp. F (EP), Acetaminophen USP Related Compound F, Acetaminophen USP RC F, 4-Nitrophenol, Ph Eur Paracetamol Impurity F, SKF-30569, p-nitrophenol, Acetaminophen Related Compound F, Paracetamol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Løsningstype Fedt
SMIL Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-nitrophenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 139.11
Mængde 10 mg
Formel vægt 139,0269 g/mol