Få mere at vide
4-Nitrophenol, Extra Pure, SLR, Ph Indicator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040280 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Glaskrukke
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10040280 100 g Glaskrukke 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10040280 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/3200/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
CAS 100-02-7
Smeltepunkt 112°C
Farve Brun
pH 4.4
Kogepunkt 279°C
Emballage Glaskrukke
Molekylær formel C6H5NO3
MDL nummer MFCD00007331
Mængde 100 g
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
InChI nøgle BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 4-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 139.11
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
Formel vægt 139.11g/mol
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.