Få mere at vide
4-Nitrophenol-d4, TRC
Artikelnummer. 30180088
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30180088 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30180088 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4969465MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol-2,3,5,6-D4
CAS 93951-79-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 2H4 H N O3
Mængde 5 mg
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-nitro- (9CI, ACI), 4-Nitrophen-2,3,5,6-d4-ol (ACI), 4-Nitrophenol D4, 4-Nitrophenol-2,3,5,6 D4
InChI formel InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenol
Molekylvægt (g/mol) 143.13
Formel vægt 143.0521
Procent renhed >95%