Få mere at vide
4-Nitrophenol, 99%
Artikelnummer. 11476967
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476967 5000 g 5000g
11466967 250 g 250g
11456967 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11476967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14376.0I
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
4-Nitrophenol bruges som en forløber til fremstilling af phenetidin, acetophenetidne og pH-indikator. Dets carboxylatesterderivater er involveret som en aktiv komponent til konstruktion af amiddele i peptidsyntese. Det bruges som mellemprodukt i syntesen af paracetamol og N-acetyl-p-aminophenolfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrophenol bruges som en forløber til fremstilling af phenetidin, acetophenetidne og pH-indikator. Dets carboxylatesterderivater er involveret som en aktiv komponent til konstruktion af amiddele i peptidsyntese. Det bruges som mellemprodukt i syntesen af paracetamol og N-acetyl-p-aminophenolfarvestoffer.
Opløselighed
Frit opløselig i alkohol, chloroform, ether. Frit opløseligt i acetone. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-02-7
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00007331
InChI nøgle BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC navn 4-nitrophenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol
Smeltepunkt 110°C to 115°C
Tæthed 1.48
Kogepunkt 279°C (decomposition)
Flammepunkt 169°C (336°F)
Mængde 5000 g
FN nummer UN1663
Beilstein 1281877
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,6621
Opløselighedsinformation Freely soluble in alcohol,chloroform,ether; Freely soluble in acetone; Slightly soluble in water.
Formel vægt 139.11
Procent renhed 99%