Få mere at vide
4-nitrophenol, 99%
Beskrivelse
4-Nitrophenol bruges som en forløber til fremstilling af phenetidin, acetophenetidne og pH-indikator. Dets carboxylatesterderivater er involveret som en aktiv komponent til konstruktion af amiddele i peptidsyntese. Det bruges som mellemprodukt i syntesen af paracetamol og N-acetyl-p-aminophenolfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Nitrophenol bruges som en forløber til fremstilling af phenetidin, acetophenetidne og pH-indikator. Dets carboxylatesterderivater er involveret som en aktiv komponent til konstruktion af amiddele i peptidsyntese. Det bruges som mellemprodukt i syntesen af paracetamol og N-acetyl-p-aminophenolfarvestoffer.
Opløselighed
Frit opløselig i alkohol, chloroform, ether. Frit opløseligt i acetone. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenol |
| Smeltepunkt | 110 °C til 115 °C |
| Tæthed | 1.48 |
| Kogepunkt | 279 °C (opdeling) |
| Flammepunkt | 169 °C (336 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN1663 |
| Beilstein | 1281877 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Merck Index | 14,6621 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 4-Nitrophenol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrophenol