Få mere at vide
4-nitrophenol, 99%
Artikelnummer. 11456967
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456967 1000 g 1000g
11466967 250 g 250g
11476967 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11456967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14376.0B
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139,11 g/mol
4-Nitrophenol bruges som en forløber til fremstilling af phenetidin, acetophenetidne og pH-indikator. Dets carboxylatesterderivater er involveret som en aktiv komponent til konstruktion af amiddele i peptidsyntese. Det bruges som mellemprodukt i syntesen af paracetamol og N-acetyl-p-aminophenolfarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Nitrophenol bruges som en forløber til fremstilling af phenetidin, acetophenetidne og pH-indikator. Dets carboxylatesterderivater er involveret som en aktiv komponent til konstruktion af amiddele i peptidsyntese. Det bruges som mellemprodukt i syntesen af paracetamol og N-acetyl-p-aminophenolfarvestoffer.
Opløselighed
Frit opløselig i alkohol, chloroform, ether. Frit opløseligt i acetone. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-02-7
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00007331
InChI nøgle BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC navn 4-nitrophenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol
Smeltepunkt 110 °C til 115 °C
Tæthed 1.48
Kogepunkt 279 °C (opdeling)
Flammepunkt 169 °C (336 °F)
Mængde 1000 g
FN nummer UN1663
Beilstein 1281877
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,6621
Opløselighedsinformation Fritopløselig i alkohol, kloroform, ether; Frit opløselig i acetone; Let opløselig i vand.
Formel vægt 139.11
Procent renhed 99%