Få mere at vide
4-Nitrophenol, 99%
Artikelnummer. 10675782 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
5g
5kg
Artikelnummer. 10675782
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-02-7
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00007331
InChI nøgle BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC navn 4-nitrophenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol
Smeltepunkt >112°C
Farve Gul til Brun
Kogepunkt 279°C
Flammepunkt 169°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel O2NC6H4OH
Mængde 1 kg
Beilstein 06, 226
Fieser 01,743; 02,297
Merck Index 15, 6708
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1.6g/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,chloroform and,toluene,pyridine,diethyl ether,also soluble in solns of fixed alkali hydroxides,and carbonates
Viskositet 2.56 mPa.s (121°C)
Formel vægt 139.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks