Få mere at vide
4-Nitrophenol, ≥99.5%, Solstice
Artikelnummer. 15696940 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15696940 500 g Glass bottle 500g
15686940 25 g Glass bottle 25g
15676940 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15696940 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 73560500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 100-02-7
Molekylær formel C6H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 139.11
MDL nummer MFCD00007331
InChI nøgle BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC navn 4-nitrophenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenol
Smeltepunkt 116°C
Kogepunkt 279°C
Lineær formel O2NC6H4OH
FN nummer UN1663
Beilstein 1281877
Opløselighedsinformation 14.8g/L at 25°C
Formel vægt 139.11g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Emballage Glass bottle
Damptryk 0.6mmHg (120°C)
Tæthed 1.479g/cm3
Farve Yellow
pH 4.4
Mængde 500 g
Fysisk form Crystalline