Få mere at vide
4-Nitrophenol-2,3,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenol-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 93951-79-2 |
| Molekylær formel | C6 2H4 H N O3 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 4-Nitrophenol-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.13 |
| Formel vægt | 143.0521 g/mol |
| Vis mere |