Få mere at vide
4-Nitrophenol-1,2,6-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenol (13C6) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| Formel vægt | 147.0627 |