Få mere at vide
4-Nitrophenethylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrophenethylamine Hydrochloride |
| CAS | 29968-78-3 |
| Molekylær formel | C8H10N2O2 . HCl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(4-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride, 4-Nitrobenzeneethanamine Monohydrochloride, 4-Nitrophenethylamine Hydrochloride, p-Nitrophenethylamine Hydrochloride, beta-(p-Nitrophenyl)ethylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O2.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12;/h1-4H,5-6,9H2;1H |
| SMIL | Cl.NCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-(4-nitrophenyl)ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.64 |
| Formel vægt | 202.0509 |