Få mere at vide
4-Nitrofenethylbromid, TRC
Artikelnummer. 30482167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482167 5 g
30468211 25 g
30467378 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482167 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5450905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5339-26-4
Molekylær formel C8H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 230.06
Synonym 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
IUPAC navn 1-(2-bromoethyl)-4-nitrobenzen
SMIL [O-][N+](=O)c1ccc(CCBr)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenethyl Bromide
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
Formel vægt 228.9738