Få mere at vide
4-Nitrophenethylbromid, 98%
Artikelnummer. 10755991 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10755991 5 g Glasflaske 5g
10541401 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755991 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151620050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5339-26-4 | C8H8BrNO2 | 230,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5339-26-4
Molekylær formel C8H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 230.06
MDL nummer MFCD00007386
InChI nøgle NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro
PubChem CID 79266
IUPAC navn 1-(2-bromethyl)-4-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrophenethyl bromide
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4CH2CH2Br
Mængde 5 g
Formel vægt 230.06
Procent renhed 98%
Fysisk form Adhering Crystals or Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenethyl bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.